Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4R Protein
Código de producto. 15980379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
15 μg
3 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
15 microgramos
3 microgramos
15980379 3 μg 3 microgramos
15970379 15 μg 15 microgramos
15960379 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15980379
Marca: enQuireBio™ QP124253ug
A cDNA sequence encoding the IL4R was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3566
Nombre IL4R Protein
Cantidad 3 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IL4R
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína His
Secuencia MKVLQEPTCV SDYMSISTCE WKMNGPTNCS TELRLLYQLV FLLSEAHTCI PENNGGAGCV CHLLMDDVVS ADNYTLDLWA GQQLLWKGSF KPSEHVKPRA PGNLTVHTNV SDTLLLTWSN PYPPDNYLYN HLTYAVNIWS ENDPADFRIY NVTYLEPSLR IAASTLKSGI SYRARVRAWAQCYNTTWSEW SPSTKWHNSY REPFEQHLEH HHHHH
Tampón IL4R protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4).
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.