Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
Código de producto. 15945749
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. 15945749
Marca: enQuireBio™ QP5233500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000580.1
ID de gen (Entrez) 3565
Nombre IL4 / Interleukin-4 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL4
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MHKCDITLQE IIKTLNSLTE QKTLCTELTV TDIFAASKNT TEKETFCRAA TVLRQFYSHH EKDTRCLGAT AQQFHRHKQL IRFLKRLDRN LWGLAGLNSC PVKEANQSTL ENFLERLKTI MREKYSKCSS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.