Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL25 Protein
Código de producto. 15955819
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15955819 500 μg 500 microgramos
15965819 5 μg 5 microgramos
15945819 25 μg 25 microgramos
15925819 100 μg 100 microgramos
15935819 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15955819
Marca: enQuireBio™ QP5273500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_073626.1
ID de gen (Entrez) 64806
Nombre IL25 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL25
Actividad biológica Human IL25 induces IL-8 production in human PBMCs.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MYSHWPSCCP SKGQDTSEEL LRWSTVPVPP LEPARPNRHP ESCRASEDGP LNSRAISPWR YELDRDLNRL PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPRGNSE LLYHNQTVFY RRPCHGEKGT HKGYCLERRL YRVSLACVCV RPRVMG
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.