Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL25 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_073626.1 |
| ID de gen (Entrez) | 64806 |
| Nombre | IL25 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL25 |
| Actividad biológica | Human IL25 induces IL-8 production in human PBMCs. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |