Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
Código de producto. 16031650
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16031650 100 μg 100 microgramos
16041650 10 μg 10 microgramos
16081650 50 μg 50 microgramos
16061650 200 μg 200 microgramos
16071650 500 μg 500 microgramos
16051650 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16031650
Marca: enQuireBio™ QP6216ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000577.2
ID de gen (Entrez) 3558
Nombre IL2 / Interleukin-2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia APTSSSTKKT QLQLEHLLLD LQMILNGINN YKNPKLTRML TFKFYMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQSKNFHL RPRDLISNIN VIVLELKGSE TTFMCEYADE TATIVEFLNR WITFCQSIIS TLT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.