Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2 / Interleukin-2 Protein
Código de producto. 15965769
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15965769 500 μg 500 microgramos
15955769 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15965769
Marca: enQuireBio™ QP5245500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000577.2
ID de gen (Entrez) 3558
Nombre IL2 / Interleukin-2 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL2
Actividad biológica Shows bioactivity in the CTLL-2 cell proliferation assay.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.