Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F10 / IL-38 Protein
Código de producto. p-7154569
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021421
Marca: enQuireBio™ QP7890ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_115945.4
ID de gen (Entrez) 84639
Nombre IL1F10 / IL-38 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Il1f10
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MCSLPMARYY IIKYADQKAL YTRDGQLLVG DPVADNCCAE KICILPNRGL ARTKVPIFLG IQGGSRCLAC VETEEGPSLQ LEDVNIEELY KGGEEATRFT FFQSSSGSAF RLEAAAWPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP SARTKFYFEQ SW
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.