Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL18BP Protein
Código de producto. 16096931
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16096931 100 μg 100 microgramos
16006941 10 μg 10 microgramos
16046941 50 μg 50 microgramos
16026941 200 μg 200 microgramos
16036941 500 μg 500 microgramos
16016941 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16096931
Marca: enQuireBio™ QP8878ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL18BP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001034748.1
ID de gen (Entrez) 10068
Nombre IL18BP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL18BP
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia TPVSQTTTAA TASVRSTKDP CPSQPPVFPA AKQCPALEVT WPEVEVPLNG TLSLSCVACS RFPNFSILYW LGNGSFIEHL PGRLWEGSTS RERGSTGTQL CKALVLEQLT PALHSTNFSC VLVDPEQVVQ RHVVLAQLWA GLRATLPPTQ EAL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.