missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL17 / IL17A Protein

Código de producto. 15997638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15997638 500 μg 500 microgramos
15987638 1 mg 1 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15997638

Marca: enQuireBio™ QP1156500 ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Nombre IL17 / IL17A Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL17A
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 10 ng/mL in the Production of IL-6 from mouse 3T3 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MIVKAGITIP RNPGCPNSED KNFPRTVMVN LNIHNRNTNT NPKRSSDYYN RSTSPWNLHR NEDPERYPSV IWEAKCRHLG CINADGNVDY HMNSVPIQQE ILVLRREPPH CPNSFRLEKI LVSVGCTCVT PIVHHVA
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.