missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL16 / Interleukin-16 Protein

Código de producto. 15993428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15993428 2 μg 2 microgramos
15973428 10 μg 10 microgramos
15963428 100 μg 100 microgramos
15983428 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15993428

Marca: enQuireBio™ QP10303ec2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human IL16 / Interleukin-16, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001165599.1
ID de gen (Entrez) 3603
Nombre IL16 / Interleukin-16 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL16
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human CD4+ T Lymphocytes is in a concentration range of 1.0-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPDLNSSTDS AASASAASDV SVESTAEATV CTVTLEKMSA GLGFSLEGGK GSLHGDKPLT INRIFKGAAS EQSETVQPGD EILQLGGTAM QGLTRFEAWN IIKALPDGPV TIVIRRKSLQ SKETTAAGDS
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.