Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13 / ALRH Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002179.2 |
| ID de gen (Entrez) | 3596 |
| Nombre | IL13 / ALRH Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
| Símbolo de gen | IL13 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Actividad biológica | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TF-1 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 106 IU/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Mostrar más |