missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein

Código de producto. 16068901
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16068901

Marca: enQuireBio™ QP9881ye100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL12RB2 / IL12R-beta 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001245143.1
ID de gen (Entrez) 3595
Nombre IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL12RB2
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia KIDACKRGDV TVKPSHVILL GSTVNITCSL KPRQGCFHYS RRNKLILYKF DRRINFHHGH SLNSQVTGLP LGTTLFVCKL ACINSDEIQI CGAEIFVGVA PEQPQNLSCI QKGEQGTVAC TWERGRDTHL YTEYTLQLSG PKNLTWQKQC KDIYCDYLDF GINLTPESPE SNFTAKVTAV NSLGSSSSLP STFTFLDIVR PLPPWDIRIK FQKASVSRCT LYWRDEGLVL LNRLRYRPSN SRLWNMVNVT KAKGRHDLLD LKPFTEYEFQ ISSKLHLYKG SWSDWSESLR AQTPEEEPTG MLDVWYMKRH IDYSRQQISL FWKNLSVSEA RGKILHYQVT LQELTGGKAM TQNITGHTSW TTVIPRTGNW AVAVSAANSK GSSLPTRINI MNLCEAGLLA PRQVSANSEG MDNILVTWQP PRKDPSAVQE YVVEWRELHP GGDTQVPLNW LRSRPYNVSA LISENIKSYI CYEIRVYALS GDQGGCSSIL GNSKHKAPLS GPHINAITEE KGSILISWNS IPVQEQMGCL LHYRIYWKER DSNSQPQLCE IPYRVSQNSH PINSLQPRVT YVLWMTALTA AGESSHGNER EFCLQGKAN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado