Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10 / Interleukin-10 Protein
Código de producto. 15973478
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
15973478 100 μg 100 microgramos
15903488 2 μg 2 microgramos
15983478 10 μg 10 microgramos
15993478 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15973478
Marca: enQuireBio™ QP10318ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IL10 / Interleukin-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000563.1
ID de gen (Entrez) 3586
Nombre IL10 / Interleukin-10 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL10
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine MC/9-2 cells is less than 1 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 106 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SPGQGTQSEN SCTHFPGNLP NMLRDLRDAF SRVKTFFQMK DQLDNLLLKE SLLEDFKGYL GCQALSEMIQ FYLEEVMPQA ENQDPDIKAH VNSLGENLKT LRLRLRRCHR FLPCENKSKA VEQVKNAFNK LQEKGIYKAM SEFDIFINYI EAYMTMKIRN
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.