Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-5 Protein
Código de producto. 18108540
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18108540 5 μg Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 5 microgramos
18186690 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18197780 25 μg Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
18147250 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
4 options
Código de producto. 18108540
Marca: R&D Systems™ 205IL005/CF
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-5 Protein is derived from Sf 21 (stably transfected). The Recombinant Human IL-5 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
ID de gen (Entrez) 3567
Peso molecular 13.1 kDa (monomer)
Nombre IL-5
Cantidad 5 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (stably transfected)-derived human IL-5 protein Ile20-Ser134
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.