Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-31 / IL31 Protein
Código de producto. 15963518
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
15963518 2 μg 2 microgramos
15943518 10 μg 10 microgramos
15933518 100 μg 100 microgramos
15953518 250 μg 250 microgramos
4 options
Código de producto. 15963518
Marca: enQuireBio™ QP10328ec2ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IL-31 / IL31, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001014358.1
ID de gen (Entrez) 386653
Nombre IL-31 / IL31 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IL31
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The specific activity is determined by inducing STAT3 activation using human U-87 MG cells. 5 ng/mL of rHuIL-31 can effectively induce STAT3 activation.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia SHTLPVRLLR PSDDVQKIVE ELQSLSKMLL KDVEEEKGVL VSQNYTLPCL SPDAQPPNNI HSPAIRAYLK TIRQLDNKSV IDEIIEHLDK LIFQDAPETN ISVPTDTHEC KRFILTISQQ FSECMDLALK SLTSGAQQAT T
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.