missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-3 Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.02-0.1 ng/mL. The specific activity of Recombinant Human IL-3 is approximately 1.8 x 103 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-3 WHO International Standard (NIBSC code: 91/510). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAC08706 |
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 3562 |
| Peso molecular | 15 kDa |
| Nombre | IL-3 |
| Cantidad | 500 μg |
| Fuente | E. coli-derived human IL-3 protein Ala20-Phe152,with and without an N-terminal Met |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?