Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-3 Protein
Código de producto. 18381338
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18381338 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18186270 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18747456 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 1 miligramo
18718146 100 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 100 microgramos
18737646 250 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 250 microgramos
18756906 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
6 options
Código de producto. 18381338
Marca: R&D Systems™ 203IL010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using TF-1 human erythroleukemic cells. Kitamura, T. et al. (1989) J. Cell Physiol. 140:323. The ED50 for this effect is 0.02-0.1 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AAC08706
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 3562
Peso molecular 15 kDa
Nombre IL-3
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human IL-3 protein Ala20-Phe152,with and without an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Alias de gen Hematopoietic growth factor, IL3, IL-3MGC79398, interleukin 3 (colony-stimulating factor, multiple), interleukin-3, Mast cell growth factor, mast-cell growth factor, MCGF, MCGFMGC79399, MULTI-CSF, multilineage-colony-stimulating factor, Multipotential colony-stimulating factor, P-cell stimulating factor, P-cell-stimulating factor
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.