Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-3 / Interleukin-3 Protein
Código de producto. 16011690
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011690 1 mg 1 miligramo
16001690 10 μg 10 microgramos
16041690 50 μg 50 microgramos
16091680 100 μg 100 microgramos
16021690 200 μg 200 microgramos
16031690 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16011690
Marca: enQuireBio™ QP6220ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-3 / Interleukin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000579.2
ID de gen (Entrez) 3562
Nombre IL-3 / Interleukin-3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia APMTQTTPLK TSWVNCSNMI DEIITHLKQP PLPLLDFNNL NGEDQDILME NNLRRPNLEA FNRAVKSLQN ASAIESILKN LLPCLPLATA APTRHPIHIK DGDWNEFRRK LTFYLKTLEN AQAQQTTLSL AIF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.