Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
Código de producto. 16030951
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16030951 100 μg 100 microgramos
16040951 10 μg 10 microgramos
16080951 50 μg 50 microgramos
16060951 200 μg 200 microgramos
16070951 500 μg 500 microgramos
16050951 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16030951
Marca: enQuireBio™ QP7814ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-29 / Interleukin-29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_742152.1
ID de gen (Entrez) 282618
Nombre IL-29 / Interleukin-29 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNL1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PVPTSKPTTT GKGCHIGRFK SLSPQELASF KKARDALEES LKLKNWSCSS PVFPGNWDLR LLQVRERPVA LEAELALTLK VLEAAAGPAL EDVLDQPLHT LHHILSQLQA CIQPQPTAGP RPRGRLHHWL HRLQEAPKKE SAGCLEASVT FNLFRLLTRD LKYVADGNLC LRTSTHPEST
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.