Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-29 / Interleukin-29 Protein
Código de producto. 15965859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15965859 1 mg 1 miligramo
15975859 500 μg 500 microgramos
2 options
Código de producto. 15965859
Marca: enQuireBio™ QP52931mg
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_742152.1
ID de gen (Entrez) 282618
Nombre IL-29 / Interleukin-29 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IFNL1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPTSKPTTTG KGCHIGRFKS LSPQELASFK KARDALEESL KLKNWSCSSP VFPGNWDLRL LQVRERPVAL EAELALTLKV LEAAAGPALE DVLDQPLHTL HHILSQLQAC IQPQPTAGPR PRGRLHHWLH RLQEAPKKES AGCLEASVTF NLFRLLTRDL KYVADGNLCL RTSTHPEST
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.