missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-27 (EBI3 + p28 Heterodimer) Protein, CF

Código de producto. 18197450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18197450 50 μg 50 microgramos
18314797 10 μg 10 microgramos
18196740 250 μg 250 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18197450

Marca: R&D Systems™ 11312IL050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier-Free Recombinant Protein

Measured in an anti-viral assay using HepG2 human hepatocellular carcinoma cells infected with encephalomyocarditis (EMC) virus. Bender H. et al. (2009) Hepatology 50:585. The ED50 for this effect is 10.0-100 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q14213.2 & Q8NEV9.2
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in MOPS and NaCl with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 246778
Peso molecular M.W. (Observed): 30-34 kDa (EBI3) & 24-29 kDa (p28), under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 23 kDa (EBI3) & 25 kDa (p28)
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-27 protein Human IL-27 EBI3 (Arg21-Lys229) (N-terminus) Accession # Q14213.2 Human IL-27 p28 (Phe29-Pro243) (N-terminus) Accession # Q8NEV9.2 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen IL27, IL-27, IL-27 p28 subunit, IL-27 subunit alpha, IL27A, IL-27-A, IL27-A, IL27p28, IL30, interleukin 27, interleukin 30, interleukin-27 subunit alpha, MGC71873, p28IL-27A
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión IL-27
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.