missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein

Código de producto. 18712178
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18712178 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18712178

Marca: R&D Systems™ 1870IL500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-26/AK155 Dimer Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9NPH9.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 55801
Peso molecular 17.7 kDa (monomer)
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived human IL-26/AK155 protein Lys22-Gln171,with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after opening.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen IL26
Reactividad específica IL-26/AK155
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Tampón Supplied as a 0.2 μm filtered solution in NaH2PO4, NaCl and Glycerol with BSA as a carrier protein.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.