missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 Protein
Descripción
The Recombinant Human IL-23 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human IL-23 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en MES, NaCl y EDTA. |
| ID de gen (Entrez) | 51561 |
| Peso molecular | 55.0 kDa (IL-23 single chain), 36.5 kDa (p40), 18.5 kDa (p19) |
| Nombre | IL-23 |
| Cantidad | 10 μg |
| Fuente | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human IL-23 protein, (N-terminus) Human IL-23 p40 (Ile23-Ser328) Accession &Num; P29460 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23 p19 (Arg20-Pro189) Accession &Num; AAG37232 (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Grado de pureza o calidad | 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?