Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 Protein
Código de producto. 18117540
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MES, NaCl y EDTA con BSA como proteína transportadora.
Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en MES, NaCl y EDTA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18117540 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MES, NaCl y EDTA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18118640 Se suministra como una solución filtrada de 0,2 μm en MES, NaCl y EDTA. 10 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18117540 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1290IL010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human IL-23 Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human IL-23 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en MES, NaCl y EDTA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 51561
Peso molecular 55.0 kDa (IL-23 single chain); 36.5 kDa (p40) & 18.5 kDa (p19)
Nombre IL-23
Cantidad 10 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human IL-23 protein, (N-terminus) Human IL-23 p40 (Ile23-Ser328) Accession &Num; P29460 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23 p19 (Arg20-Pro189) Accession &Num; AAG37232 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.