missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-23 (HEK293 Expressed) Protein
Descripción
Measured by its ability to induce IL-17 secretion by mouse splenocytes. Aggarwal, S. et al. (2003) J. Biol. Chem. 278:1910. The ED50 for this effect is 0.100-2.00 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P29460.1 & AAG37232.1 |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| ID de gen (Entrez) | 51561 |
| Peso molecular | MolecularWeight-observed: 57-71 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 55 kDa |
| Cantidad | 100 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-23 protein Human IL-12p40 (Ile23-Ser328) (N-terminus) Accession # P29460.1 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSKL Human IL-23p19 (Arg20-Pro189) Accession # AAG37232.1 (C-terminus) |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | IL23, IL-23, IL-23 p19/IL-12 p40, IL-23 A, IL-23-A, IL-23p19, IL-23p19/IL-12p40, IL23P19P19, interleukin 23 p19 subunit, interleukin 23, alpha subunit p19, interleukin-23 subunit alpha, Interleukin-23 subunit p19, JKA3 induced upon T-cell activation, MGC79388, SGRF, SGRFIL-23 subunit alpha |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?