missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 Protein, CF

Código de producto. 30279923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30279923 500 μg 500 microgramos
30279899 100 μg 100 microgramos
30279925 250 μg 250 microgramos
30279919 1 mg 1 miligramo
30279882 50 μg 50 microgramos
30279908 10 μg 10 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30279923

Marca: R&D Systems™ BT021500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 5.00-50.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9HBE4.3
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details.
ID de gen (Entrez) 59067
Peso molecular M.W.-theoretical: 15 kDa, M.W.-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions.
Cantidad 500 μg
Fuente E. coli-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162 with a N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CVID11, IL21, IL-21Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in PBS. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in PBS.
Expresión IL-21
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.