missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-21 (HEK293 Expressed) Protein

Código de producto. 18746315
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18746315

Marca: R&D Systems™ 11393IL010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier Free Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using B9 mouse hybridoma cells. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q9HBE4.3
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 59067
Peso molecular MolecularWeight-observed: 15-17 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 15 kDa
Cantidad 10 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-21 protein Gln32-Ser162
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CVID11, IL21, IL-21 Za11interleukin-21, interleukin 21, interleukin-21 isoform, Za11
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute 10 μg size at 100 μg/mL and other sizes (at 500 μg/mL in PBS.)
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión IL-21
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado