missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 (Mammalian-expressed) Protein

Código de producto. p-7235746
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
250 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18789736 10 μg 10 microgramos
18747396 1 mg 1 miligramo
18749786 100 μg 100 microgramos
18705576 250 μg 250 microgramos
18747386 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18789736 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 10453IL010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Carrier Free Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.05-0.3 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P60568.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
ID de gen (Entrez) 3558
Peso molecular M.W.-observed: 14-18 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 15 kDa
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen aldesleukin, IL2, IL-2 lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 100 mM Acetic Acid
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión IL-2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.