missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 (CD122-Directed) Protein, CF

Código de producto. p-200112515
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30306026

Marca: R&D Systems™ BT002DBR100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using NK-92 human natural killer lymphoma cells. The ED50 for this effect is 0.0500-0.500 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P60568.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 3558
Peso molecular M.W.-theoretical: 15 kDa, M.W.-observed: 12-14 kDa, under reducing conditions.
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153 (C145S) with and without an N-terminal Met Proprietary point mutations
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.20 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen aldesleukin, IL2, IL-2, IL-2lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, Proleukin, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in water. Reconstitute all the other sizes at 500 μg/mL in water.
Expresión IL-2
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado