Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1RA / IL1RN Protein
Código de producto. 16035261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16035261 1 mg 1 miligramo
16025261 10 μg 10 microgramos
16065261 50 μg 50 microgramos
16015261 100 μg 100 microgramos
16045261 200 μg 200 microgramos
16055261 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16035261 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8556ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-1RA / IL1RN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000568.1
ID de gen (Entrez) 3557
Nombre IL-1RA / IL1RN Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL1RN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia RPSGRKSSKM QAFRIWDVNQ KTFYLRNNQL VAGYLQGPNV NLEEKIDVVP IEPHALFLGI HGGKMCLSCV KSGDETRLQL EAVNITDLSE NRKQDKRFAF IRSDSGPTTS FESAACPGWF LCTAMEADQP VSLTNMPDEG VMVTKFYFQE DE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.