missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-19 (NS0-expressed) Protein

Código de producto. 18779586
Change view
Click to view available options
:
Recombinant Human IL-19 (NS0-expressed) Protein, Carrier-Free
Código de producto.
18779586 Recombinant Human IL-19 (NS0-expressed) Protein, Carrier-Free
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18779586

Marca: R&D Systems™ 9286IL025/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.

The Recombinant Human IL-19 (NS0-expressed) Protein is derived from NS0. The Recombinant Human IL-19 (NS0-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.

Información de órdenes

The product is shipped at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human IL-19 protein Leu25-Ala177
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.