missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-15 Protein, CF

Código de producto. 18717496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18717496 10 μg 10 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18717496

Marca: R&D Systems™ BT015010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured in a cell proliferation assay using MO7e human megakaryocytic leukemic cells. The ED50 for this effect is 0.300-2.60 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P40933.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 3600
Peso molecular MolecularWeight-observed: 9 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 13 kDa
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human IL-15 protein Asn49-Ser162
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen IL15, IL-15MGC9721, interleukin 15, interleukin-15
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Reconstitute at 100-500 μg/mL in PBS.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión IL-15
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.