Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 12 p35 Protein
Código de producto. p-7150251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
15940269 2 μg 2 microgramos
15920269 10 μg 10 microgramos
15930269 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15940269
Marca: enQuireBio™ QP123912ug
A cDNA sequence encoding the IL 12 p35 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3592
Nombre IL 12 p35 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IL12A
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MCPARSLLLV ATLVLLDHLS LARNLPVATP DPGMFPCLHH SQNLLRAVSN MLQKARQTLE FYPCTSEEID HEDITKDKTS TVEACLPLEL TKNESCLNSR ETSFITNGSC LASRKTSFMM ALCLSSIYED LKMYQVEFKT MNAKLLMDPK RQIFLDQNML AVIDELMQAL NFNSETVPQK SSLEEPDFYK TKIKLCILLH AFRIRAVTID RVMSYLNAS
Tampón Interleukin-12 p35 His-Tag is supplied in 1xPBS and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.