missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human IL-12 (linked heterodimer) Protein

Código de producto. 18709626
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18709626 50 μg 50 microgramos
18156890 10 μg 10 microgramos
18360568 20 μg 20 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18709626

Marca: R&D Systems™ 10018IL050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human IL-12 (linked heterodimer) Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human IL-12 (linked heterodimer) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P29460.1 (IL-12p40), P29459.2 (IL-12p35)
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
ID de gen (Entrez) 3592
Peso molecular Observed M.W.: 63-75 kDa, under reducing conditions.
Cantidad 50 μg
Fuente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IL-12 protein Human IL-12p40 (Ile23-Ser328) (N-terminus) Accession # P29460.1 GSGSSRGGSGSGGSGGGGSK Human IL-12p35 (Arg23-Ser219) (N-terminus) Accession # P29459.2(C-terminus)
Requisitos de almacenamiento 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Reactividad específica IL-12
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100-200 μg/mL in PBS.
Tampón Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie« Blue Staining.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.