Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Código de producto. p-7152090
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
Código de producto. 15956029
Marca: enQuireBio™ QP5387500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_000632.1
ID de gen (Entrez) 3589
Nombre IL-11 / interleukin 11 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL11
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 2.5 ng/mL in the T11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MPGPPPGPPR VSPDPRAELD STVLLTRSLL ADTRQLAAQL RDKFPADGDH NLDSLPTLAM SAGALGALQL PGVLTRLRAD LLSYLRHVQW LRRAGGSSLK TLEPELGTLQ ARLDRLLRRL QLLMSRLALP QPPPDPPAPP LAPPSSAWGG IRAAHAILGG LHLTLDWAVR GLLLLKTRL
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.