Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-11 / interleukin 11 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000632.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3589 |
| Nombre | IL-11 / interleukin 11 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | IL11 |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 2.5 ng/mL in the T11 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^5 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |