Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Código de producto. 18344777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
5 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con trehalosa. El tamaño de envase de 1 mg (01 M) se suministra como una solución filtrada de 0,2 µm en PBS. Consulte el certificado de análisis para obtener más información.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18344777 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18167420 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 5 microgramos
18317457 25 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con trehalosa. El tamaño de envase de 1 mg (01 M) se suministra como una solución filtrada de 0,2 µm en PBS. Consulte el certificado de análisis para obtener más información. 25 microgramos
18157220 5 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con trehalosa. El tamaño de envase de 1 mg (01 M) se suministra como una solución filtrada de 0,2 µm en PBS. Consulte el certificado de análisis para obtener más información. 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 18344777 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 201LB025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. Symons, J.A. et al. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 272. The ED50 for this effect is <12 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 3553
Peso molecular 17 kDa
Nombre IL-1 beta/IL-1F2
Cantidad 25 μg
Fuente E. coli-derived human IL-1 beta/IL-1F2 protein Ala117-Ser269
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. The 1 mg pack size (01M) can be stored for 1 month at 2 to 8 °C under sterile conditions after opening.
Alias de gen catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 50-200 μg/mL in sterile PBS containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.