missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IL-1 beta/IL-1F2 Protein
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using D10.G4.1 mouse helper T cells. Symons, J.A. et al. (1987) in Lymphokines and Interferons, a Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 272. The ED50 for this effect is <12 pg/mL. The specific activity of recombinant human IL-1 beta is approximately 1.4 x 105 IU/μg, which is calibrated against recombinant human IL-1 beta WHO International Standard (NIBSC code: 86/680). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con trehalosa. El tamaño de envase de 1 mg (01 M) se suministra como una solución filtrada de 0,2 µm en PBS. Consulte el certificado de análisis para obtener más información. |
| ID de gen (Entrez) | 3553 |
| Peso molecular | 17 kDa |
| Nombre | IL-1 beta/IL-1F2 |
| Cantidad | 5 μg |
| Fuente | E. coli-derived human IL-1 beta/IL-1F2 protein Ala117-Ser269 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. The 1 mg pack size (01M) can be stored for 1 month at 2 to 8 °C under sterile conditions after opening. |
| Alias de gen | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?