Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Código de producto. 16065231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16065231 50 μg 50 microgramos
16025231 10 μg 10 microgramos
16015231 100 μg 100 microgramos
16045231 200 μg 200 microgramos
16055231 500 μg 500 microgramos
16035231 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16065231
Marca: enQuireBio™ QP8550ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000566.3
ID de gen (Entrez) 3552
Nombre IL-1 alpha / IL1A / IL1F1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL1A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SAPFSFLSNV KYNFMRIIKY EFILNDALNQ SIIRANDQYL TAAALHNLDE AVKFDMGAYK SSKDDAKITV ILRISKTQLY VTAQDEDQPV LLKEMPEIPK TITGSETNLL FFWETHGTKN YFTSVAHPNL FIATKQDYWV CLAGGPPSIT DFQILENQA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.