Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IHH Protein
Código de producto. 15995889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
15995889 500 μg 500 microgramos
15985889 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15995889
Marca: enQuireBio™ QP5308500ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_002172.2
ID de gen (Entrez) 3549
Nombre IHH Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IHH
Actividad biológica Human IHH induces alkaline phosphatase activity in CCL-226 cells (typical ED50 is ? 10 ug/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MIIGPGRVVG . SRRRPPRKL V. PLAYKQFS PN. VPEKTLG ASG. RYEGKI ARSS. ERFKE LTPNY. NPDI IFKDEE. NTG ADRLMTQRCK DRLNSLA. IS VMNQWPGV. K LRVTEGWDE.  DGHHSEESLH . YEGRAVDIT T. SDRDRNKY GL. LARLAVE AGF. DWVYYE SKAH. VHCSV KSEHSAAAKT GG
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.