missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IHH Protein

Código de producto. 15983018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
250 μg
25 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15983018 25 μg 25 microgramos
15993018 5 μg 5 microgramos
15963018 100 μg 100 microgramos
15973018 250 μg 250 microgramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15983018

Marca: enQuireBio™ QP10186ec25ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human IHH, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_002172.2
ID de gen (Entrez) 3549
Nombre IHH Protein
Cantidad 25 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IHH
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by C3H10T1/2(CCL-226) cells is 3.0-10 ug/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia IIGPGRVVGS RRRPPRKLVP LAYKQFSPNV PEKTLGASGR YEGKIARSSE RFKELTPNYN PDIIFKDEEN TGADRLMTQR CKDRLNSLAI SVMNQWPGVK LRVTEGWDED GHHSEESLHY EGRAVDITTS DRDRNKYGLL ARLAVEAGFD WVYYESKAHV HCSVKSEHSA AAKTGG
Tampón 0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 96% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.