Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein
Código de producto. 15919489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15919489 100 μg 100 microgramos
15929489 10 μg 10 microgramos
15969489 50 μg 50 microgramos
15949489 200 μg 200 microgramos
15959489 500 μg 500 microgramos
15939489 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15919489 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6030ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IgG receptor FcRn large subunit p51, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001129491.1
ID de gen (Entrez) 2217
Nombre IgG receptor FcRn large subunit p51 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FCGRT
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia AESHLSLLYH LTAVSSPAPG TPAFWVSGWL GPQQYLSYNS LRGEAEPCGA WVWENQVSWY WEKETTDLRI KEKLFLEAFK ALGGKGPYTL QGLLGCELGP DNTSVPTAKF ALNGEEFMNF DLKQGTWGGD WPEALAISQR WQQQDKAANK ELTFLLFSCP HRLREHLERG RGNLEWKEPP SMRLKARPSS PGFSVLTCSA FSFYPPELQL RFLRNGLAAG TGQGDFGPNS DGSFHASSSL TVKSGDEHHY CCIVQHAGLA QPLRVELESP AKSS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.