Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFBP7 Protein
Código de producto. 15910249
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15910249
Marca: enQuireBio™ QP12384HIS2ug
A cDNA sequence encoding the IGFBP7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3490
Nombre IGFBP7 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IGFBP7
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSSSDTCG PCEPASCPPL PPLGCLLGET RDACGCCPMC ARGEGEPCGG GGAGRGYCAP GMECVKSRKR RKGKAGAAAG GPGVSGVCVC KSRYPVCGSD GTTYPSGCQL RAASQRAESR GEKAITQVSK GTCEQGPSIV TPPKDIWNVT GAQVYLSCEV IGIPTPVLIW NKVKRGHYGV QRTELLPGDR DNLAIQTRGG PEKHEVTGWV LVSPLSKEDA GEYECHASNS QGQASASAKI TVVDALHEIP VKKGEGAEL
Tampón IGFBP7 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.