Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1R / CD221 Protein
Código de producto. 16011570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011570 1 mg 1 miligramo
16001570 10 μg 10 microgramos
16041570 50 μg 50 microgramos
16091560 100 μg 100 microgramos
16021570 200 μg 200 microgramos
16031570 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16011570
Marca: enQuireBio™ QP6207ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF1R / CD221, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000866.1
ID de gen (Entrez) 3480
Nombre IGF1R / CD221 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IGF1R
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia YNITDPEELE TEYPFFESRV DNKERTVISN LRPFTLYRID IHSCNHEAEK LGCSASNFVF ARTMPAEGAD DIPGPVTWEP RPENSIFLKW PEPENPNGLI LMYEIKYGSQ VEDQRECVSR QEYRKYGGAK LNRLNPGNYT ARIQATSLSG NGSWTDPVFF YVQAKTGYE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.