Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Protein
Código de producto. 15950229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
15950229 2 μg 2 microgramos
15960229 5 μg 5 microgramos
15940229 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15950229
Marca: enQuireBio™ QP123802ug
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 3479
Nombre IGF1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen IGF1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Tampón IGF1 is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.