Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF-2 / IGF-II Protein
Código de producto. 16035511
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16035511 100 μg 100 microgramos
16045511 10 μg 10 microgramos
16085511 50 μg 50 microgramos
16065511 200 μg 200 microgramos
16075511 500 μg 500 microgramos
16055511 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16035511
Marca: enQuireBio™ QP8601ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IGF-2 / IGF-II, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000603.1
ID de gen (Entrez) 3481
Nombre IGF-2 / IGF-II Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IGF2
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ETLCGGELVD TLQFVCGDRG FYFSRPASRV SRRSRGIVEE CCFRSCDLAL LETYCATPAK SERDVSTPPT VLPDNFPRYP VGKFFQYDTW KQSTQRLRRG LPALLRARRG HVLAKELEAF REAKRHRPLI ALPTQDPAHG GAPPEMASNR K
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.