Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFT20 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | IFT20 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAKDILGEAG LHFDELNKLR VLDPEVTQQT IELKEECKDF VDKIGQFQKI VGGLIELVDQ LAKEAENEKM KAIGARNLLK SIAKQREAQQ QQLQALIAEK KMQLERYRVE YEALCKVEAE QNEFIDQFIF QK |
| Tampón | The IFT20 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol. |
| Mostrar más |