Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNG / Interferon Gamma Protein
Código de producto. 16025221
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16025221 200 μg 200 microgramos
16005221 10 μg 10 microgramos
16045221 50 μg 50 microgramos
16095211 100 μg 100 microgramos
16035221 500 μg 500 microgramos
16015221 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16025221
Marca: enQuireBio™ QP8548ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000610.2
ID de gen (Entrez) 3458
Nombre IFNG / Interferon Gamma Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFNG
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia QDPYVKEAEN LKKYFNAGHS DVADNGTLFL GILKNWKEES DRKIMQSQIV SFYFKLFKNF KDDQSIQKSV ETIKEDMNVK FFNSNKKKRD DFEKLTNYSV TDLNVQRKAI HELIQVMAEL SPAAKTGKRK RSQMLFRG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.