missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFNG / Interferon Gamma Protein

Código de producto. p-7148214
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15903768

Marca: enQuireBio™ QP10409ec20ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_000610.2
ID de gen (Entrez) 3458
Nombre IFNG / Interferon Gamma Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IFNG
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using HT-29 cells is less than 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 107 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQDPYVKEAE NLKKYFNAGH SDVADNGTLF LGILKNWKEE SDRKIMQSQI VSFYFKLFKN FKDDQSIQKS VETIKEDMNV KFFNSNKKKR DDFEKLTNYS VTDLNVQRKA IHELIQVMAE LSPAAKTGKR KRSQMLFRGR RASQ
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado