missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-gamma (HEK293-expressed) Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Descripción
The Recombinant Human IFN-gamma (HEK293-expressed) Protein is derived from HEK293. The Recombinant Human IFN-gamma (HEK293-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_000610.2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| ID de gen (Entrez) | 3458 |
| Peso molecular | 16.8 kDa |
| Método de purificación | >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human IFN-gamma protein Met1-Gln166 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, ≤ -20°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method |
| Conjugado | Unconjugated |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido